Principaux documents
92939
Supelco
4-Methylaminoantipyrine hydrochloride
analytical standard
Synonyme(s) :
1,2-Dihydro-1,5-dimethyl-4-(methylamino)-2-phenyl-3H-pyrazol-3-one monohydrochloride, N-Methylaminophenazone, Noramidopyrine hydrochloride, Noraminopyrine hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H15N3O · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
253.73
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥95.0% (HPLC)
95.0-105.0% (AT)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Format
neat
Chaîne SMILES 
O=C1C(NC)=C(C)N(C)N1C2=CC=CC=C2.[H]Cl
InChI
1S/C12H15N3O.ClH/c1-9-11(13-2)12(16)15(14(9)3)10-7-5-4-6-8-10;/h4-8,13H,1-3H3;1H
Clé InChI
NNONRTWOIVTAHL-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3