50387
Acétonitrile
≥99.9% (GC), gradient grade, suitable for HPLC
Synonyme(s) :
ACN, Cyanométhane, Cyanure de méthyle, Éthylnitrile
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Acétonitrile, suitable for HPLC, gradient grade, ≥99.9% (GC)
Qualité
gradient grade
Densité de vapeur
1.41 (vs air)
Pression de vapeur
72.8 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99.9% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
973 °F
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Limite d'explosivité
16 %
Technique(s)
HPLC: suitable
Impuretés
≤0.0005% free alkali (as NH3)
≤0.005% free acid (as CH3COOH)
≤0.02% water
≤1 ppb quinine fluor., 254 nm
≤1 ppb quinine fluor., 365 nm
Résidus d'évap.
≤0.001%
Indice de réfraction
n20/D 1.344 (lit.)
n20/D 1.344
pb
81-82 °C (lit.)
Pf
−45 °C (lit.)
Densité
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
Absorption
≤1 mAU at 254 nm
≤5 mAU at 210 nm
λ
1 cm path, H2O reference
Absorption UV
λ: 200 nm Amax: 0.1
λ: 210 nm Amax: 0.035
λ: 220 nm Amax: 0.02
λ: 230 nm Amax: 0.01
λ: 240 nm Amax: 0.005
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Chaîne SMILES
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
Clé InChI
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
35.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
2.0 °C - closed cup