45590
Monolinuron
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
CON(C)C(=O)Nc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C9H11ClN2O2/c1-12(14-2)9(13)11-8-5-3-7(10)4-6-8/h3-6H,1-2H3,(H,11,13)
Clé InChI
LKJPSUCKSLORMF-UHFFFAOYSA-N
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Protocoles
Separation of Atrazine-desethyl; Metoxuron; Hexazinone; Simazine; Cyanazine; Methabenzthiazuron; Atrazine; Monolinuron; Diuron; Isoproturon; Metobromuron; Metazachlor; Sebuthylazin; Linuron; Metolachlor