31298
Dimethyl terephthalate
analytical standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Densité de vapeur
1.04 (vs air)
Pression de vapeur
1.15 mmHg ( 93 °C)
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder, crystals or chunks ((pellets))
Température d'inflammation spontanée
1058 °F
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
139-141 °C (lit.)
Application(s)
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
COC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)OC
InChI
1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
WOZVHXUHUFLZGK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Produits recommandés
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
309.2 °F - (External MSDS)
Point d'éclair (°C)
154 °C - (External MSDS)