27525
L-Citrulline 7-amido-4-methylcoumarin hydrobromide
≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Synonyme(s) :
L-Citrulline 4-methyl-7-coumarinylamide hydrobromide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Br[H].CC1=CC(=O)Oc2cc(NC(=O)[C@@H](N)CCCNC(N)=O)ccc12
InChI
1S/C16H20N4O4.BrH/c1-9-7-14(21)24-13-8-10(4-5-11(9)13)20-15(22)12(17)3-2-6-19-16(18)23;/h4-5,7-8,12H,2-3,6,17H2,1H3,(H,20,22)(H3,18,19,23);1H/t12-;/m0./s1
Clé InChI
XYOHUMXDURSJOW-YDALLXLXSA-N
Application
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable