Principaux documents
12-1540
Sigma-Aldrich
Gram′s stain solution (III)
Synonyme(s) :
Basic Fuchsin, Basic Violet 14, Fuchsin basic, Magenta, Rosaniline
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H20ClN3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
337.85
Numéro C.I. (Colour Index):
42510
Beilstein:
4166684
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Forme
liquid
Disponibilité
available only in Japan
Chaîne SMILES 
Cl[H].Cc1cc(ccc1N)\C(c2ccc(N)cc2)=C3\C=CC(=N)C=C3
InChI
1S/C20H19N3.ClH/c1-13-12-16(6-11-19(13)23)20(14-2-7-17(21)8-3-14)15-4-9-18(22)10-5-15;/h2-12,21H,22-23H2,1H3;1H
Informations légales
Magenta is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable