07-5990
2,2′-Bipyridyl
JIS special grade, ≥99.0%
Synonyme(s) :
2,2′-Bipyridyl, 2,2′-Bipyridine, 2,2′-Dipyridine, 2,2′-Dipyridyl
About This Item
Produits recommandés
Qualité
JIS special grade
Essai
≥99.0%
Disponibilité
available only in Japan
pb
273 °C (lit.)
Pf
70-73 °C (lit.)
Chaîne SMILES
c1ccc(nc1)-c2ccccn2
InChI
1S/C10H8N2/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12-10/h1-8H
Clé InChI
ROFVEXUMMXZLPA-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
267.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
131 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges