ZFCBEQ0UK
Country Box Milli-Q® EQ Systems
Available only in the United Kingdom, Singapore, Ireland, Hong Kong, and Malaysia
Synonyme(s) :
Country box Milli-Q® EQ 7000 UK
About This Item
Produits recommandés
Conditionnement
pkg of 1 kit
Disponibilité
available only in United Kingdom (Singapore, Ireland, Hong Kong, and Malaysia )
Compatibilité
for use with Milli-Q® EQ 7000
Description générale
Application
Informations légales