Principaux documents
SX0355
Supelco
Sodium Borate, Decahydrate
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Synonyme(s) :
Sodium Borate, Decahydrate, Sodium Tetraborate, Dodecahydrate, Borax
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
B4Na2O7 · 10H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
381.37
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
215-540-4
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Agence
meets USP/NF
Pression de vapeur
0.213 hPa ( 20 °C)
Essai
99.5-105.0%
Forme
crystals or granules
Impuretés
≤0.005% Insoluble matter
Couleur
white
pH
9.2 (20 °C, 47 g/L in H2O)
Pf
75 °C (Elimination of water of crystallisation)
Solubilité
49.74 g/L
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Traces de cations
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].B([O-])(OB([O-])OB=O)OB=O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/B4O7.2Na.10H2O/c5-1-9-3(7)11-4(8)10-2-6;;;;;;;;;;;;/h;;;10*1H2/q-2;2*+1;;;;;;;;;;
Clé InChI
OJPFLODMGUZMKD-UHFFFAOYSA-N
Application
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Remarque sur l'analyse
Assay99.5-105.0%Calcium (Ca)0.005% maxChloride (Cl)0.001% maxColorWhiteFormCrystals/granulesHeavy metals (as Pb)0.001% maxInsoluble matter0.005% maxIron (Fe)5ppm maxPhosphate (PO4)0.001% maxSulfate (SO4)0.005% maxpH of a 0.01 m solution at 25°C9.15-9.20
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable