Principaux documents
SCT057
Sigma-Aldrich
Colorant pour cellules vivantes sensible à la température BioTracker ERthermAC
Synonyme(s) :
Sonde d'imagerie pour cellules vivantes
About This Item
Code UNSPSC :
12171501
Nomenclature NACRES :
NA.32
Technique(s)
cell based assay: suitable
Description générale
Il a été démontré que le tissu adipeux brun est présent chez les nouveau-nés humains, les jeunes nourrissons et les adultes. La stimulation de la dépense énergétique du tissu adipeux brun est considérée comme une nouvelle cible médicamenteuse potentielle pour le traitement de l'obésité et du diabète, et la découverte de nouveaux mécanismes et de nouvelles substances dans ce domaine suscite un intérêt croissant. Toutefois, pour faciliter le développement de thérapies innovantes, il est essentiel de disposer de techniques permettant de mesurer la fonction principale du tissu adipeux brun.
Le colorant thermosensible pour cellules vivantes BioTracker ERthermAC est un nouveau colorant à base de BODIPY capable d'imager la production de chaleur dans chaque adipocyte brun. Les caractéristiques du colorant, telles que sa petite taille, son excellente absorption cellulaire, sa faible cytotoxicité et sa photostabilité robuste, le rendent très biocompatible. Les données obtenues avec ce colorant sont comparables à celles obtenues par des méthodes classiques mesurant la dépolarisation mitochondriale, la consommation d'oxygène et les taux d'acidification extracellulaire, ainsi qu'aux mesures de puissance thermique obtenues à l'aide du calScreener.
Propriétés spectrales :
  • Absorption : 565 nm
  • Émissions : 590 nm (orange/rouge) dans les mitochondries polarisées
  • Émissions : 527 nm (vert) dans les mitochondries dépolarisées
Références :
Kriszt R. et al. "Optical visualization of thermogenesis in stimulated single-cell brown adipocytes". Sci. Rep. 2017 May 3;7(1):1383.
Application
Applications : Imagerie de cellules vivantes en fluorescence
Colorant thermosensible pour l'imagerie des cellules vivantes permettant de visualiser la production de chaleur dans les adipocytes bruns.
Qualité
Pureté : ≥ 98 %, confirmée par RMN du proton, LC-MS, HPLC et analyse élémentaire
Masse molaire : 541,28 g/mol
Autres remarques
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Informations légales
BioTracker is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable