Principaux documents
MABS502
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-CYP11B1, clone 80-7
clone 80-7, from rat
Synonyme(s) :
Cytochrome P450 11B1, mitochondrial, CYPXIB1, Cytochrome P-450c11, Cytochrome P450C11, Steroid 11-beta-hydroxylase, CYP11B1
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
80-7, monoclonal
Espèces réactives
human, rat
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CYP11B1(1584)
Description générale
Le cytochrome P450 11B1 mitochondrial (EC1.14.15.4, EC1.14.15.5 ; UniProt P15538 ; également connu sous le nom de CYPXIB1, cytochrome P-450c11, cytochrome P450C11, polypeptide 1 de la sous-famille XIB du cytochrome P450, Cytochrome P450 XIB1, stéroïde 11-bêta-mono-oxygénase ou stéroïde 11-bêta-hydroxylase) est codé par le gène CYP11B1 (également connu sous le nom de CPN1, CYP11B, FHI, P450C11 ou S11BH) chez l'Homme (ID du gène : 1584). La protéine CYP11B1 est un membre de la superfamille des mono-oxygénases du cytochrome P450, qui catalyse les réactions impliquées dans le métabolisme des médicaments et la synthèse du cholestérol, des stéroïdes et d'autres lipides. Elle est localisée sur la membrane mitochondriale interne et intervient dans la conversion de la progestérone en cortisol dans le cortex surrénal. Les mutations du gène CYP11B1 sont des causes connues d'hyperplasie surrénale 4 (AH4), une forme d'hyperplasie surrénale congénitale due à une synthèse défectueuse du cortisol.
Immunogène
Peptide linéaire conjugué à l'albumine sérique de poulet, et correspondant à l'extrémité N-terminale de la protéine CYP11B1 humaine.
Épitope : Région proche de l'extrémité N-terminale
Application
Analyse par western blotting : Une concentration de 0,5 µg/mL d'un lot représentatif a permis de détecter la protéine CYP11B1 humaine exprimée de manière exogène, mais pas la protéine CYP11B1, dans 10 µg de lysat de cellules HEK293.
Analyse par western blotting : Un lot représentatif a permis de détecter la protéine CYP11B1 transfectée dans des cellules HEK293, ainsi que la protéine CYP11B1 endogène dans des préparations mitochondriales réalisées à partir de la lignée de cellules corticosurrénales humaines HAC15 (Gomez-Sanchez, C.E., et al. 2014 Mol. Cell. Endocrinol. 383(1-2):111-117).
Analyse par immunohistochimie : Un lot représentatif a permis de détecter CYP11B1 dans du tissu surrénal humain normal.
Domaine de recherche
Signalisation
L'anticorps anti-CYP11B1, clone 80-7, est un anticorps dirigé contre CYP11B1 et destiné à être utilisé en western blotting et en immunohistochimie.
Sous-domaine de recherche
Neurosciences de la signalisation
Qualité
Produit évalué par western blotting sur du lysat de cellules PC12.
Analyse par western blotting : Une concentration de 0,5 µg/mL de cet anticorps a permis de détecter la protéine CYP11B1 dans 10 µg de lysat de cellules PC12.
Description de la cible
~52 kDa (poids observé). Une ou plusieurs bandes non caractérisées peuvent apparaître avec certains lysats.
Forme physique
Anticorps monoclonal de rat anti-IgG2aκ purifié dans un tampon contenant de la Tris-glycine 0,1 M à pH 7,4, du NaCl 150 mM et 0,05 % d'azoture de sodium.
Format : purifié
Purifié sur protéine G
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Autres remarques
Concentration : voir la fiche technique du lot concerné.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Xilin Wu et al.
Nature medicine, 29(1), 190-202 (2023-01-17)
Primary aldosteronism (PA) due to a unilateral aldosterone-producing adenoma is a common cause of hypertension. This can be cured, or greatly improved, by adrenal surgery. However, the invasive nature of the standard pre-surgical investigation contributes to fewer than 1% of
Yanfei Mao et al.
Frontiers in endocrinology, 11, 593179-593179 (2021-01-26)
The majority of the critically ill patients may have critical illness-related corticosteroid insufficiency (CIRCI). The therapeutic effect of dexamethasone may be related to its ability to improve cortical function. Recent study showed that dexamethasone can reduce COVID-19 deaths by up
Chang Ho Ahn et al.
Clinical endocrinology, 96(1), 30-39 (2021-11-08)
Primary aldosteronism (PA) shows histological heterogeneity and clinical variability, including the coexistence of hypercortisolemia. Immunohistochemical analyses of steroidogenic enzymes in adrenal tissues have provided new insights into the pathogenesis of PA. However, a comprehensive analysis of the association between enzyme
Junhua Zhou et al.
Nature genetics, 53(9), 1360-1372 (2021-08-14)
Most aldosterone-producing adenomas (APAs) have gain-of-function somatic mutations of ion channels or transporters. However, their frequency in aldosterone-producing cell clusters of normal adrenal gland suggests a requirement for codriver mutations in APAs. Here we identified gain-of-function mutations in both CTNNB1