EZFITMIC03
EZ-Fit® Manifold
3-place, for Microfil® funnels and membranes
Synonyme(s) :
EZ-Fit® Filtration Unit, 3-Place Manifold for Microfil® device
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
stainless steel
Mode de stérilisation compatible
autoclavable compatible
Conditionnement
pkg of 1 unit
Fabricant/nom de marque
EZ-Fit®
Hauteur
117 mm
Longueur
433 mm
Largeur
168 mm
Poids
2.9 kg
Entrée
sample type cosmetics
sample type bottled water
sample type beer
sample type pharmaceutical(s)
Application(s)
bioburden testing
cosmetics
environmental
food and beverages
water monitoring
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Different filtration heads fit to both reusable and disposable filtration devices
- Easy to prevent biofilms
-easy access to all inner parts for efficient cleaning
-each component can be removed by hand and autoclaved - Quick-fit connections for the vacuum tubing
- Low height for ease of use in laminar air flow hoods
Informations légales
Configuré(e)(s) pour
En option