Key Documents
EZFITH0LD3
Millipore
Rampe EZ-Fit®
3-place, for rubber stopper tulip
About This Item
Code UNSPSC :
41116129
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
stainless steel
Mode de stérilisation compatible
autoclavable compatible
Fabricant/nom de marque
EZ-Fit®
Entrée
sample type bottled water
sample type pharmaceutical(s)
sample type cosmetics
sample type beer
Application(s)
bioburden testing
cosmetics
environmental
food and beverages
water monitoring
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Description générale
La conception unique de la rampe EZ-Fit® permet d'optimiser les procédures de travail et la maintenance, et réduit le risque de contamination. Les différentes têtes de filtration peuvent s'adapter aussi bien sur des dispositifs de filtration jetables que réutilisables. La faible hauteur du dispositif améliore le confort lors des manipulations sous hotte à flux laminaire. La rampe EZ-Fit® empêche la formation des biofilms, car chacun de ses composants peut être démonté, puis nettoyé et autoclavé facilement.
Application
La rampe EZ-Fit® est une rampe de filtration destinée aux filtrations universelles de laboratoire. Elle permet de filtrer simultanément trois échantillons différents. La rampe peut être utilisée avec les unités de filtration EZ-Fit®, le système de filtration Microfil®, l'unité de filtration 55-Plus Monitor, ou un entonnoir standard en verre ou en acier inoxydable.
Informations légales
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany