Principaux documents
EX0550
Supelco
EDTA, Tetrasodium Salt
Synonyme(s) :
EDTA, Tetrasodium Salt, (Ethylenedinitrilo)tetraacetic Acid, Tetrasodium Salt
About This Item
Formule linéaire :
(NaOOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COONa)2 · 2H2O
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116105
Numéro de classement CE :
200-573-9
Forme
powder or crystals
Niveau de qualité
pH
10.5-11.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
>300 °C (decomposes,anhydrous substance)
Température de transition
flash point 350 °C
Solubilité
1000 g/L
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].N(CCN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-].O.O
InChI
1S/C10H16N2O8.4Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;;2*1H2/q;4*+1;;/p-4
Clé InChI
KSYNLCYTMRMCGG-UHFFFAOYSA-J
Remarque sur l'analyse
Assay (complexometric): 99.0% min
Color: White
Form: Crystals and/or powder
Insoluble matter: 0.005% max
Pictogrammes
Health hazardCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Organes cibles
Respiratory Tract
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable