Principaux documents
BI0221
Sigma-Aldrich
Capping Reagent A THF/Lutidine/Acetic Anhydride (8/1/1)
Novabiochem®
Synonyme(s) :
dna
About This Item
Code UNSPSC :
41116006
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: Acetylations
Pertinence de la réaction
reagent type: derivatization reagent
Température de transition
flash point 4 °C
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Application
BI0221-0450 is packaged in 28/405 glass bottles
BI0221-0950 is packaged in 38/430 glass bottles
BI0221-0960 is packaged in 28/405 glass bottles
BI0221-2500 is packaged in 38/430 glass bottles
BI0221-4000 is packaged in 38/430 glass bottles
DNA Reagents Label Change Explanation
Novabiochem®
Remarque sur l'analyse
Assay (2,6-lutidine)9.0-11.0% v/vAssay (acetic anhydride)9.0-11.0% v/vAssay (tetrahydrofuran)79.0-81.0% v/vColor (APHA) at time of manufacture50APHA maxFormClear liquidWater (H2O)300ppm max
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
39.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
4 °C - closed cup