Principaux documents
BI0224
Sigma-Aldrich
Capping Reagent A 20% n-Methylimidazole in Acetonitrile
Biosynthesis Novabiochem®
Synonyme(s) :
dna
About This Item
Code UNSPSC :
41116006
Niveau de qualité
200
300
Gamme de produits
Novabiochem®
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: Acetylations
Pertinence de la réaction
reagent type: derivatization reagent
Température de transition
flash point 5.5 °C
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-30°C
Catégories apparentées
Application
BI0224-0505 is packagedin GL45 glass bottles
BI0224-1005 is packagedin GL45 glass bottles
BI0224-P4000 is packaged in poly coated glass bottles
BI0224-4000 is packaged in 38/430 glass bottles
DNA Reagents Label Change Explanation
Biosynthesis Novabiochem®
Remarque sur l'analyse
Assay (1-methylimidazole): 19.0-21.0% v/v
Assay (acetonitrile): 79.0-81.0% v/v
Color (APHA): 10 max
Component: N-Methylimidazole Purity: 99.0% min
Form: Clear liquid
Water (H2O): 200ppm max
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
41.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
5.5 °C - closed cup