Principaux documents
AB-P
Sigma-Aldrich
Assay Buffer
About This Item
Code UNSPSC :
12161703
Nomenclature NACRES :
NA.25
Niveau de qualité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable