Principaux documents
AB5739-K
Sigma-Aldrich
Amyloid Beta 1-42
About This Item
Code UNSPSC :
51111800
Niveau de qualité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable