AB2266
Anti-VPAC2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
vasoactive intestinal peptide receptor 2, Helodermin-preferring VIP receptor, Pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide type III receptor, vasoactive intestinal polypeptide receptor 2, PACAP type III receptor
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
pig (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... VIPR2(7434)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Qualité
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected VPAC2 on 10 µg of Jurkat cell lysate.
Description de la cible
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable