Principaux documents
8.52376
Sigma-Aldrich
Fmoc-Lys(iPr,Boc)-OH
Novabiochem®
Synonyme(s) :
Fmoc-Lys(iPr,Boc)-OH, N-α-Fmoc-N-ε-isopropyl-N-ε-t.-Boc-L-lysine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C29H38N2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
510.62
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
amine
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
N([C@@H](CCCCN(C(C)C)C(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C29H38N2O6/c1-19(2)31(28(35)37-29(3,4)5)17-11-10-16-25(26(32)33)30-27(34)36-18-24-22-14-8-6-12-20(22)21-13-7-9-15-23(21)24/h6-9,12-15,19,24-25H,10-11,16-18H2,1-5H3,(H,30,34)(H,32,33)/t25-/m0/s1
Clé InChI
LUGFCMICCJNLBC-VWLOTQADSA-N
Description générale
Fmoc-Lys(iPr, Boc)-OH is used for incorporation of N-d-isopropyl-lysine (Lys(iPr)) during Fmoc SPPS. Lys(iPr) has been utilized in the GnRH antagonist Degarelix and the LHRH antagonist Antide.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Remarque sur l'analyse
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(CMA2)): ≥ 97 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable