Principaux documents
8.41874
Sigma-Aldrich
Tetraheptylammonium iodide
for synthesis
Synonyme(s) :
Tetraheptylammonium iodide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C28H60IN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
537.69
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
222-570-1
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
solid
Pf
121-124 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C28H60N.HI/c1-5-9-13-17-21-25-29(26-22-18-14-10-6-2,27-23-19-15-11-7-3)28-24-20-16-12-8-4;/h5-28H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
KCSOHLKZTZMKQA-UHFFFAOYSA-M
Remarque sur l'analyse
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 121 °C
Melting range (upper value): ≤ 124 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable