Principaux documents
8.21130
Sigma-Aldrich
4-Methylthiophenol
for synthesis
Synonyme(s) :
4-Methylthiophenol, p-Tolyl mercaptan, p-Thiocresol
About This Item
Formule linéaire :
4-(CH3)C6H4SH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
124.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352105
Numéro de classement CE :
203-399-1
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
powder
pb
195 °C/1013 hPa
Pf
39-42 °C
Température de transition
flash point 70 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
Sc1ccc(cc1)C
InChI
1S/C7H8S/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5,8H,1H3
Clé InChI
WLHCBQAPPJAULW-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 39 °C
Melting range (upper value): ≤ 42 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
154.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
68 °C - closed cup