Principaux documents
8.18414
Sigma-Aldrich
1,1,3,3-Tetramethyldisiloxane
for synthesis
Synonyme(s) :
1,1,3,3-Tetramethyldisiloxane
About This Item
Formule linéaire :
((CH3)2SiH)2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
134.32
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Numéro de classement CE :
221-906-4
Pression de vapeur
250 hPa ( 20 °C)
Pureté
≥97.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
240 °C
Limite d'explosivité
0.8-62.9 % (v/v)
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Point d'ébullition
70-71 °C/1013 hPa
Pf
-78 °C
Température de transition
flash point -26 °C
Densité
0.76 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C4H12OSi2/c1-6(2)5-7(3)4/h1-4H3
Clé InChI
KWEKXPWNFQBJAY-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.757 - 0.759
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°C)
-9.99 °C - closed cup