Principaux documents
6.18567
Supelco
Hexane-1-sulphonic Acid Sodium Salt Monohydrate
Synonyme(s) :
1-Hexanesulfonic Acid, Sodium Salt, Monohydrate
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)5SO3Na · H2O
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
InChI
1S/C6H14O3S.Na.H2O/c1-2-3-4-5-6-10(7,8)9;;/h2-6H2,1H3,(H,7,8,9);;1H2/q;+1;/p-1
Clé InChI
CLCGFJYKZGFGSQ-UHFFFAOYSA-M
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable