Principaux documents
4.80940
SAFC
Ethanol 20 % (v/v) with 150 mMol/L sodium chloride solution
EMPROVE® EXPERT
Fabrication pharma
About This Item
Code UNSPSC :
41103206
Gamme de produits
EMPROVE® EXPERT
Niveau de qualité
Température de transition
flash point 35 °C
Densité
0.970 g/cm3 at 20 °C
Format
mixture
Température de stockage
2-30°C
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Souvent commandé avec ce produit
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
95.0 °F
Point d'éclair (°C)
35 °C