448101
Met Kinase Inhibitor
The Met Kinase Inhibitor, also referenced under CAS 658084-23-2, controls the biological activity of Met Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonyme(s) :
Met Kinase Inhibitor, (3Z)-N-(3-Chlorophenyl)-3-((3,5-dimethyl-4-((4-methylpiperazin-1-yl)carbonyl)-1H-pyrrol-2-yl)methylene)-N-methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1H-indole-5-sulfonamide, SU11274
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
orange
Solubilité
DMSO: 1 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C28H30ClN5O4S/c1-17-25(30-18(2)26(17)28(36)34-12-10-32(3)11-13-34)16-23-22-15-21(8-9-24(22)31-27(23)35)39(37,38)33(4)20-7-5-6-19(29)14-20/h5-9,14-16,30H,10-13H2,1-4H3,(H,31,35)/b23-16-
Clé InChI
FPYJSJDOHRDAMT-KQWNVCNZSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
met kinase activity
Conditionnement
Avertissement
Notes préparatoires
Reconstitution
Autres remarques
Berthou, S., et al. 2004. Oncogene23, 5387.
Wang, X., et al. 2003. Mol. Cancer Ther.2, 1085.
Sattler, M., et al. 2003. Cancer Res.63, 5462.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable