233630
Cryptotanshinone
Cryptotanshinone is shown to inhibit the constitutive STAT3 Tyr⁷⁰⁵ phosphorylation in DU145 prostate cancer cells independent of the IL-6/JAK/STAT3 signaling pathway.
Synonyme(s) :
Cryptotanshinone, AMPK Signaling Activator VIII
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
orange
Solubilité
ethanol: 1 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C19H20O3/c1-10-9-22-18-12-6-7-13-11(5-4-8-19(13,2)3)15(12)17(21)16(20)14(10)18/h6-7,10H,4-5,8-9H2,1-3H3/t10-/m0/s1
Clé InChI
GVKKJJOMQCNPGB-JTQLQIEISA-N
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Autres remarques
Kim, E.J., et al. 2007. Mol. Pharmacol.72, 62.
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable