Principaux documents
17-371RF
Sigma-Aldrich
EZ CHIP KIT 22 ASSAYS(2-8C)
Synonyme(s) :
chromatin immunoprecipitation assay kit
About This Item
Code UNSPSC :
12161503
Nomenclature NACRES :
NA.84
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2