Principaux documents
17-371FR
Sigma-Aldrich
EZ CHIP KIT 22 ASSAYS(-20C)
Synonyme(s) :
chromatin immunoprecipitation assay
About This Item
Code UNSPSC :
12161503
Nomenclature NACRES :
NA.84
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2