Principaux documents
1.11926
Millipore
Yeast extract
for biotechnology Fermtech®
Synonyme(s) :
Yeast extract, Extract of yeast
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41106212
Numéro de classement CE :
232-387-9
Source biologique
yeast
Niveau de qualité
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
>200 °C
pH
7.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Solubilité
410 g/L
Densité
0.5 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
490 kg/m3
Application(s)
microbiology
Température de stockage
15-25°C
Remarque sur l'analyse
Appearance: Brownishyellow fine powder
Identity: passes test
Total nitrogen (N) (calculated on dried substance): ≥ 8.4 %
Amino nitrogen: ≥ 4.0 %
pH-value: 5.5 - 6.0
Loss on drying: ≤ 6.0 %
Ash (without salt): ≤ 13.0 %
Informations légales
FERMTECH is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°C)
Not applicable