Key Documents
1.09947
Supelco
Silicon standard
1000 mg Si, (SiCl₄ in 14% NaOH) Titrisol®
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Niveau de qualité
Gamme de produits
Titrisol®
Forme
concentrate
Technique(s)
AAS: suitable
ICP: suitable
pH
14 (20 °C in H2O)
Densité
1.15 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
15-25°C
Remarque sur l'analyse
content (Si): 1000 mg / Ampoule
Determination method: ICP-OES
(traceable to NIST - SRM 3150)
Accuracy of the method: +/- 5 mg
Informations légales
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable