Principaux documents
700363P
Avanti
S-Geranylgeraniol-L-Cysteine
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
S-((2E,6E,10E)-3,7,11,15-tetramethylhexadeca-2,6,10,14-tetraen-1-yl)-L-cysteine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C23H39NO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
393.63
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.21
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 x 5 mg
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700363P-5MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable