Principaux documents
700310P
Avanti
β-D-mannosyl farnesyl phosphate, ammonium salt
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
β-D-Mannopyranose, 1-[(2E,6E)-3,7,11-trimethyl-2,6,10-dodecatrienyl hydrogen phosphate], ammonium salt (1:1)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C21H40NO9P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
481.52
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
package of 1 × 5 mg
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700310P-1MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable