Z532088
Solid glass plug
O.D. 1/2 in.
About This Item
Produits recommandés
D.E.
1/2 in.
12.7 mm
Catégories apparentées
Description générale
Replace transfer tubing with this plug to make a leakproof Torion™ seal.
Informations légales
Torion is a trademark of Bibby Sterlin Ltd.
Pièce de rechange