Principaux documents
Z155551
Sigma-Aldrich
Griffin-type SS beaker
capacity 2,000 mL, without handle
About This Item
Code UNSPSC :
41121803
Nomenclature NACRES :
NB.43
Matériaux
stainless steel
Caractéristiques
graduations: no
H × D.E.
181 mm × 124 mm
Capacité
2,000 mL