CLS69427L
Pyrex® cylindrical jar, plain
O.D. × H 222 mm × 254 mm
Synonyme(s) :
lab jar, lab jars, laboratory jars, Corning® 6942
About This Item
Produits recommandés
Fabricant/nom de marque
Corning 6942-7L
Disponibilité
not available in EU (Not available in EU countries)
D.E. × H
222 mm × 254 mm
Capacité
7.5 L
Global Trade Item Number
Référence | GTIN |
---|---|
CLS69427L-4EA | 4061831702644 |