Principaux documents
T320447
2-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)-1H-BENZO[D]IMIDAZOL-5-AMINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H15N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
269.31
Numéro MDL:
Autres remarques