Principaux documents
T156728
5-NITRO-FURAN-2-CARBOXYLIC ACID [3-CHLORO-4-(4-ETHYL-PIPERAZIN-1-YL)-PHENYL]-AMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H19ClN4O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
378.818
Numéro MDL:
Autres remarques