Principaux documents
T121169
2-(METHYLTHIO)-7H-PYRROLO(2,3-D)PYRIMIDINE-4-THIOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C7H7N3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.282
Numéro MDL:
Autres remarques