Principaux documents
S977624
1-(4-MEO-PH)-3-(4-MEO-PHENYLAMINO)-5-(4-NITRO-PHENYL)-1,5-DIHYDRO-PYRROL-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H21N3O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
431.452
Numéro MDL:
Autres remarques