Principaux documents
S928798
2-(4-METHOXYPHENYL)-DL-GLYCINE TERT-BUTYL ESTER P-TOLUENESULFONATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H27NO6S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
409.505
Numéro MDL:
Autres remarques