Principaux documents
S897493
2,2-DIBROMO-5,5-DIMETHYL-1,3-CYCLOHEXANEDIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C8H10Br2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
297.976
Numéro MDL:
Autres remarques