Key Documents
S793108
N,N'-(2,2-BIS(HYDROXYMETHYL)TRIMETHYLENE)BIS(TRIMETHYLAMMONIUM BROMIDE)
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H28Br2N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
380.166
Numéro MDL:
Autres remarques