Principaux documents
S787507
N-(TERT-BUTOXYCARBONYL)-L-LEUCYL-L-METHIONINE METHYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H32N2O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
376.519
Numéro MDL:
Autres remarques