Principaux documents
S459917
5-AMINO-1-NAPHTHALENESULFONIC ACID, SODIUM SALT
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H8NNaO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
245.234
Numéro MDL:
Autres remarques