Principaux documents
S33309
2-BROMO-BENZOIC ACID (3-BROMO-PHENYL)-DIETHYLTHIOCARBAMOYLSULFANYL-METHYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H19Br2NO2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
517.305
Numéro MDL:
Autres remarques