Principaux documents
S276294
3,8-DIOXA-TRICYCLO(5.1.0.0(2,4))OCTANE-5,6-DICARBOXYLIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C8H8O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.149
Numéro MDL:
Autres remarques