Principaux documents
S25446
2-((2R,3S,4R,5R)-3,4,5-TRIHYDROXYTETRAHYDRO-2H-PYRAN-2-YL)HYDRAZINECARBOTHIOAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C6H13N3O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.252
Numéro MDL:
Autres remarques