Principaux documents
R745340
3-(9H-CARBAZOL-9-YL)-N'-(1-(4-METHYLPHENYL)ETHYLIDENE)PROPANOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H23N3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
369.47
Numéro MDL:
Autres remarques