Principaux documents
R663824
2-(1-PHENYL-3-(2-PHENYLVINYL)-1H-1,2,4-TRIAZOL-5-YL)PHENOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H17N3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
339.4
Numéro MDL:
Autres remarques